Läs mer
Agaros (mellansmältning/PCR-kvalitet), Fisher BioReagents
Produktkod. 10522775
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10522775 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10522775 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2410100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
För separation av DNA med låg molekylvikt≤ 1000 bp genom PCR-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Mellanlig smältning
Fysisk form Pulver/fast
CAS 9012-36-6
Färg Grädde
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0,12 max.
Gelningstemperatur 35,5 °C max.
Gelstyrka 1200 g/cm,2min.
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- och RNase-fria
Molekylformel C12H18O9
Formel vikt 306.12
Kvalitet PCR