Läs mer
Agarose LE, Molekylärbiologi med grad, Ultrapure
Produktkod. 15835208 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15835208 100 g Plastflaska 100g
15825208 25 g Plastflaska 25g
15845208 250 g Plastflaska 250g
15855208 500 g Plastflaska 500g
15855358 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15835208 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J32802.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2448.14 SEK
    2197.65 SEK / 100g
    Save 250.49 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose LE
Fysisk form Granular Free-flowing Powder
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Kvalitet Molekylärbiologi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.