Läs mer
Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Produktkod. p-7082865 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
Unit Size:
100g
1kg
250g
25g
500g
Product Code. 15825208
Brand: Thermo Scientific J32802.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifications
Kemiskt namn eller material Agarose LE
Fysisk form Granular Free-flowing Powder
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastflaska
Kvalitet Molekylärbiologi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.