Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose, låg EEO
Produktkod. 15467699
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467699 50 g 50g
15477699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467699 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66369.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9012-36-6
Agaros är användbar för att separera nukleinsyror elektroforetiskt. Lämplig för isoelektrisk fokusering, proteinblotting och antikroppseparation Agarosgeler används också vid immunelektrofores (IEP) och dubbeldiffusionsplattor i Ouchterlony för att demonstrera antikropp-antigenreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Agaros är användbar för att separera nukleinsyror elektroforetiskt. Lämplig för isoelektrisk fokusering, proteinblotting
och antikroppseparation Agarosgeler används också vid immunelektrofores (IEP) och dubbeldiffusionsplattor i Ouchterlony för att demonstrera antikropp-antigenreaktioner.
Löslighet Lösligt
i vatten
Noter
> Gelstyrka: 2400 g/cm^ (1,5% vikt/volym); Gelningstemperatur: 35-37 °C; EEO: 0,07-0,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering low EEO
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 87°C to 89°C
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroscopic; Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.