Läs mer
Melford Agarose Låg EEO
Beskrivning
Molekylärbiologi betyg.
Molekylärbiologi betyg. Hög renhet för preparativ och analytisk elektrofores av nukleinsyror> 1000 bp.
Gelningstemperatur:
34,5 -37,5 °C
Sulfat:
0,15
EEO:
0,09-0,13
DNA-bindning:
Ingen upptäckt
DNA och RNas:
Ingen upptäckt
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarose, Low EEO |
| CAS | 9012-36-6 |
| Kvantitet | 50 g |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |