Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose låg EEO, för elektrofores, (Mr <= 0,12)
Produktkod. 10072040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10072040 10 g Glasflaska 10g
10655402 25 g Glasflaska 25g
13478388 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10072040 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 159820100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9012-36-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose low EEO
Fysisk form Fint kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Elektroendosmos (EEO) Elektroendosmos (-Mr): 0,07 till 0,12
Gelningstemperatur 40 till 43 °C (1,5 % sol)
Gelstyrka >1800 g/cm2 (1,5 % gel)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: olösliga i de flesta vanliga organiska lösningsmedel
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.