Läs mer
Agaros (Låg-EEO/Multi-Purpose/Molecular Biology Grade), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Agaros, C12H18O9, CAS-nummer-9012-36-6, 500 g, Grå, Kräm, DNasfri, 0,09 till 0,13, Pass Test, 34,5 grader. till 37,5 grader C, 1200 g/cm 2 min., Molekylärbiologi, Låg-EEO/Multi-Purpose, Polyflaska, Pulver/Fast, DNas- och RNas-fri, Rumstemperatur, 0,15 % max.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarose |
| Namnnotering | Låg-EEO/Multi-Purpose |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Färg | Grädde |
| Kvantitet | 500 g |
| DNas | DNase-fri |
| Elektroendosmos (EEO) | 0,09 till 0,13 |
| Gelningstemperatur | 34,5° till 37,5 °C |
| Gelstyrka | 1200 g/cm,2min. |
| Förpackning | Poly flaska |
| Visa mer |