Läs mer
Agaros (Låg-EEO/Multi-Purpose/Molecular Biology Grade), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10766834
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10766834 100 g Poly flaska 100g
10366603 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10766834 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP160100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Agarose, C12H18O9, CAS nummer-9012-36-6, 500g, Gray, Cream, DNase-fritt, 0,09 till 0,13, Pass-test, 34,5 grader till 37,5 grader. C, 1200 g/cm2min., Molekylärbiologi, låg-EEO/Multifunktion, Polyflaska, Pulver/Fast form, DNas- och RNase-fri, rumstemperatur, max 0,15 %. | CAS: 9012-36-6 | C12H18O9
Agaros, C12H18O9, CAS-nummer-9012-36-6, 500 g, Grå, Kräm, DNasfri, 0,09 till 0,13, Pass Test, 34,5 grader. till 37,5 grader C, 1200 g/cm 2 min., Molekylärbiologi, Låg-EEO/Multi-Purpose, Polyflaska, Pulver/Fast, DNas- och RNas-fri, Rumstemperatur, 0,15 % max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Molekylformel C12H18O9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Låg-EEO/Multi-Purpose
Fysisk form Pulver/fast
Färg Grädde
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0,09 till 0,13
Gelningstemperatur 34,5° till 37,5 °C
Gelstyrka 1200 g/cm,2min.
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- och RNase-fria
Kvalitet Molekylärbiologi