Läs mer
Agaros (Låg-EEO/Multi-Purpose/Molecular Biology Grade), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-24089
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10766834
Brand: Fisher BioReagents BP160100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Agarose, C12H18O9, CAS Number-9012-36-6, 500g, Gray, Cream, DNase free, 0.09 to 0.13, Pass Test, 34.5 deg. to 37.5 deg.C, 1200g/cm2min., Molecular Biology, Low-EEO/Multi-Purpose, Poly Bottle, Powder/Solid, DNase- and RNase-Free, Room temperature, 0.15% max. | CAS: 9012-36-6 | C12H18O9
Agaros, C12H18O9, CAS-nummer-9012-36-6, 500 g, Grå, Kräm, DNasfri, 0,09 till 0,13, Pass Test, 34,5 grader. till 37,5 grader C, 1200 g/cm 2 min., Molekylärbiologi, Låg-EEO/Multi-Purpose, Polyflaska, Pulver/Fast, DNas- och RNas-fri, Rumstemperatur, 0,15 % max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Molekylformel C12H18O9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Low-EEO/Multi-Purpose
Fysisk form Pulver/fast
Färg Grädde
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0.09 to 0.13
Gelningstemperatur 34.5° to 37.5°C
Gelstyrka 1200g/cm2min.
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- and RNase-Free
Kvalitet Molekylärbiologi