Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agaros, låg gelningstemperatur, Molecular Biology Reagent
Beskrivning
Agaros är användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer och i kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den. Agarosgeler används också vid immunelektrofores (IEP) och Ouchterlony-plattor med dubbeldiffusion för att visa antikropp-antigenreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Agaros är användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer och i kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den. Agarosgeler används också vid immunelektrofores (IEP) och Ouchterlony-plattor med dubbeldiffusion för att visa antikropp-antigenreaktioner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Notes
Gelstyrka (1,5 % w/v):> 500 g/cm^2; Gelningstemperatur:< 24-28°°C; EEO:< 0,12
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarose |
| Namnnotering | låg geleringstemperatur, molekylärbiologisk reagens |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 65 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.