missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford Agaros lågsmältande

Produktkod. 30017970
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017970 100 g
30017971 250 g
30017972 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30017970 Leverantör Melford Leverantörsnummer A20070100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Idealiska gelningsegenskaper för användning i kloningsanalyser eller för återvinning av värmelabila prover efter elektrofores.

Idealiska gelningsegenskaper för användning i kloningsanalyser eller för återvinning av värmelabila prover efter elektrofores.

Gelstyrka, 1%:> 200 g/cm 2

Gelningstemperatur: 26 °C till 30 °C

Smälttemperatur:< 65 °C

Sulfat:< 0,10 %

EEO:< 0,10

DNas och RNase: Ingen upptäckt

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Agarose, Low Melt
CAS 9012-36-6
Kvantitet 100 g
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.