Läs mer
Agaros (lågtsmältande,< 1 kb DNA/RNA/genetisk analyskvalitet), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10583355
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10583355 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10583355 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1360100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Agaros, C12H18O9, CAS-nummer-9012-36-6, 100g, Grå, Kräm, DNasfri, 0,15 max., Pass Test, 306.12, 35 grader C max., 500g/cm 2 min., genetisk analys, lågsmältande,< 1 kb DNA/RNA, polyflaska, pulver/fast, DNas- och RNas-fri, RT, 0,15 % max.
Agaros, C12H18O9, CAS-nummer-9012-36-6, 100g, Grå, Kräm, DNasfri, 0,15 max., Pass Test, 306.12, 35 grader C max., 500g/cm 2 min., genetisk analys, lågsmältande,< 1 kb DNA/RNA, polyflaska, pulver/fast, DNas- och RNas-fri, RT, 0,15 % max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Lågsmältande, <1 kb DNA/RNA
Fysisk form Pulver/fast
CAS 9012-36-6
Färg Grädde
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0,15 max.
Gelningstemperatur 35 °C max.
Gelstyrka 500 g/cm,2min.
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- och RNase-fria
Molekylformel C12H18O9
Formel vikt 306.12
Kvalitet Genetisk analys