Läs mer
Agaros (lågtsmältande, nukleinsyraåtervinning/molekylärbiologigrad), Fisher BioReagents
Produktkod. 10377033
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10377033 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10377033 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP16525
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Lågsmältande nukleinsyraåtervinning
Fysisk form Pulver/fast
CAS 39346-81-1
Färg Grädde
Kvantitet 25 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) ≤0.10
Gelningstemperatur 26° till 30 °C
Gelstyrka ≥200g/cm2
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- och RNase-fria
Molekylformel C12H18O9
Formel vikt 306.12
Kvalitet Molekylärbiologi