Läs mer
Melford Agarose ME
Beskrivning
För DNA/RNA-fragment> 1000 bp.
För DNA/RNA-fragment> 1000 bp. Mellanliggande EEO.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarose ME |
| CAS | 9012-36-6 |
| Kvantitet | 500 g |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |