Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose ME, för elektrofores av makromolekyler
Produktkod. 11472688
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472688 5 g 5g
11482688 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472688 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16693.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9012-36-6
Agaros används ofta inom molekylärbiologi för separation av stora molekyler, särskilt DNA, genom elektrofores. Skivor av agarosgeler (vanligtvis 0,7 - 2%) för elektrofores framställs lätt genom att hälla den varma, flytande lösningen i en form. Ett brett utbud av olika agaroser, med varierande molekylvikter och egenskaper är kommersiellt tillgängliga för detta ändamål. Används vid högupplöst proteinelektrofores, immunelektrofores, elektroimmunoanalyser såsom raketanalyser, motströmselektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Agaros används ofta inom molekylärbiologi för separation av stora molekyler, särskilt DNA, genom elektrofores. Skivor av agarosgeler (vanligtvis 0,7 - 2%) för elektrofores framställs lätt genom att hälla den varma, flytande lösningen i en form. Ett brett utbud av olika agaroser, med varierande molekylvikter och egenskaper är kommersiellt tillgängliga för detta ändamål. Används vid högupplöst proteinelektrofores, immunelektrofores, elektroimmunoanalyser såsom raketanalyser, motströmselektrofores.
Löslighet Löslig i vatten
(10 g/L vid 80 °C).
Notes
Gelpunkt 36 .° Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose ME
Namnnotering for electrophoresis of macromolecules
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water (10g/L at 80°C).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.