Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarosemedium EEO, för elektrofores, (Mr = 0,16 - 0,19)
Produktkod. 10137080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10137080 25 g Glasflaska 25g
10470651 100 g Glasflaska 100g
10734124 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10137080 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 400420250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9012-36-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose medium EEO
Fysisk form Fint kristallint pulver
Smältpunkt 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Färg Grädde till vitt
Kvantitet 25 g
Elektroendosmos (EEO) 0.16 to 0.19
Gelningstemperatur 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Gelstyrka >1000g/cm2 (1% gel)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.