Läs mer
MP Biomedicals Agarose, Molecular Biology Grade
Produktkod. 11486950 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486950 1 x 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11486950 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 11AGAH0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 SEK
    1261.91 SEK / 100g
    Save 63.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Viktig komponent i kemisk separationsteknik.
  • Standardagaros är en renad linjär galaktanhydrokolloid isolerad från agar eller agarbärande marina alger med ett elektroendoosmosvärde (EEO) på 0,12 vilket gör den till en viktig komponent i kemiska separationstekniker.
  • Nyckelapplikationer: Elektrofores, separation av DNA/RNA-fragment från 400 till 8000 bp.
  • Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.
Specifikationer
Beskrivning Typisk arbetslösning: 1,5 % gel
Färg Vitt
För användning med (applikation) Molekylärbiologi, elektrofores, separation av DNA/RNA-fragment från 400 till 8000 bp
Smälttemperatur 88 °C± 1,5 °C (1,5 % gel)
Kvantitet 1 x 100 g
Förvaringskrav Rumstemperatur
Produkttyp Agarosegelpuder