Läs mer
Agaros, molekylärbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496401 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
500g
50g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496401 500 g 500g
11446401 10 g 10g
11456401 25 g 25g
11466401 50 g 50g
11476401 100 g 100g
11486401 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11496401 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219398390
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Synonym 3, 6-Anhydro-a-L-galacto-β-D-galactan, Sepharose
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Kvalitet Molekylärbiologi