Läs mer
MP Biomedicals™ Agarose, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442940 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442940 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11442940 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210026780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3450.00 SEK
    3283.30 SEK / 100g
    Save 166.70 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lämplig för både analytiska och preparativa elektroforesprocedurer. Agarose, MP Biomedicals är en renad linjär galaktanhydrokolloid isolerad från agar eller agarbärande alger. Den är speciellt förberedd för att återvinna aktivt DNA efter separation, med min
Detta är en standardagaros med god gelstyrka och klarhet, lämplig för alla allmänna applikationer.
  • Användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt, eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer
  • Användbar vid kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den
  • Agarosgeler används vid immunelektrofores (IEP) och Ouchterlony-plattor med dubbeldiffusion för att visa antikropp-antigenreaktioner
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Produkttyp Agarosegel