Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose MS8, molekylsiktskvalitet, för små DNA-fragment
Produktkod. 15447615
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447615 25 g 25g
11332729 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447615 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H26738.14
 Begränsad artikel
I lager
För små DNA-fragment | CAS: 9012-36-6
Agaros är användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer och i kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den. Agarosgeler används också vid immunelektrofores (IEP) och Ouchterlony-plattor med dubbeldiffusion för att visa antikropp-antigenreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Agaros är användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer och i kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den. Agarosgeler används också vid immunelektrofores (IEP) och Ouchterlony-plattor med dubbeldiffusion för att visa antikropp-antigenreaktioner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose MS8
Namnnotering för små DNA-fragment
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk; Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvalitet Molekylär sikt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.