Läs mer
Agarose Multipurpose, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436960 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
3 x 100 g
Förpackningsstorlek:
300g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436960 3 x 100 g 300g
1 options
Produktkod. 11436960 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 11AGAP0300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Agarose Multipurpose, Molecular Biology Grade, Vitt pulver
  • Agaros är en naturlig polysackarid isolerad från agar eller agarbärande marina alger.
  • Dess fysikaliska och kemiska egenskaper är särskilt lämpade för användning som gelmedium för diffusion och elektrokinetisk rörelse av biomolekyler.
  • Agaros är väsentligen biologiskt inert och bildar relativt klara, transparenta geler.
  • Agarosbaserade geler erbjuder flera fördelar: Hög gelstyrka tillåter användning av låga koncentrationer.
  • Gelernas makroporösa natur tillåter snabb diffusion av molekyler med hög molekylvikt. Agaros är giftfritt.
  • Agarosgeler är termiskt reversibla vilket underlättar provåtervinning.
  • Färgning och avfärgning kan göras snabbt med minimal bakgrund.
  • Eftersom agaros bildar makroporösa geler som är elektriskt nonjoniska, är det ett utmärkt medium för isoelektrisk fokusering (IEF).
  • Ett urval av olika formulerade agaroser med specifika egenskaper för unika applikationer finns tillgängliga från MP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Molekylformel C24H38O19
Molekylvikt (g/mol) 630.55
MDL-nummer MFCD00081294
InChI-nyckel MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 3 x 100 g
Synonym Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Löslighetsinformation Soluble in water (1.5g plus 100 mL)
Kvalitet Molekylärbiologi