Beskrivning
- Gelningstemperatur 34 till 37 &grader;C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Agarose NA har framställts för att ge den optimala kombinationen av dessa egenskaper: Tillförlitlig separation av nukleinsyror; låg hämning av enzymaktivitet på återvunnet material; och hög gelstyrka. |
| Färg | Vitt |
| Form | Solid |
| För användning med (applikation) | Agaros med låg elektroendosmos (EEO) rekommenderas för de flesta DNA/RNA-applikationer. Lämplig för alla analytiska separationer såväl som de flesta preparativa metoder. |
| Material | Agaros |
| Smälttemperatur | 60° till 90 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Produkttyp | Agarosegel |