Läs mer
Cytiva Agarose NA Media
Produktkod. p-3676422 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Produktkod. 11534925
Brand: Cytiva 17055402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högrenad agaros för separation av nukleinsyror som ska användas som substrat för enzymer. Cytiva™ Agarose NA Media med låg elektroendosmos (EEO) rekommenderas för de flesta DNA/RNA-tillämpningar.
  • Gelningstemperatur 34 till 37 &grader;C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Agarose NA har framställts för att ge den optimala kombinationen av dessa egenskaper: Tillförlitlig separation av nukleinsyror; låg hämning av enzymaktivitet på återvunnet material; och hög gelstyrka.
Färg Vitt
Produkttyp Agaros
Form Solid
För användning med (applikation) Agaros med låg elektroendosmos (EEO) rekommenderas för de flesta DNA/RNA-applikationer. Lämplig för alla analytiska separationer såväl som de flesta preparativa metoder.
Material Agaros
Smälttemperatur 60° till 90 °C
Kvantitet 100 g