Läs mer
Agaros (Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10367033
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367033 25 g Poly flaska 25g
10775684 100 g Poly flaska 100g
10112823 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10367033 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP16425
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Agaros (Protein Electrophoresis Grade)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Molekylformel C12H18O9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Fysisk form Pulver/fast
Färg Grädde
Kvantitet 25 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0.1 max.
Gelningstemperatur 34° to 45°C
Gelstyrka 800g/cm2min.
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- and RNase-Free
Formel vikt 306.12
Kvalitet Proteinelektrofores