Läs mer
Agaros (Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Agaros (Protein Electrophoresis Grade)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarose |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Färg | Grädde |
| Kvantitet | 100 g |
| DNas | DNase-fri |
| Elektroendosmos (EEO) | 0,1 max. |
| Gelningstemperatur | 34° till 45 °C |
| Gelstyrka | 800 g/cm,2min. |
| Förpackning | Poly flaska |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase- och RNase-fria |
| Visa mer |