Läs mer
Agaros (Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-24077
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10367033
Brand: Fisher BioReagents BP16425
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Agaros (Protein Electrophoresis Grade)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Molekylformel C12H18O9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Fysisk form Pulver/fast
Färg Grädde
Kvantitet 25 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0.1 max.
Gelningstemperatur 34° to 45°C
Gelstyrka 800g/cm2min.
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- and RNase-Free
Formel vikt 306.12
Kvalitet Proteinelektrofores