Läs mer
Melford Agarose SS
Beskrivning
För DNA/RNA-fragment> 1000 bp.
För DNA/RNA-fragment> 1000 bp. Idealisk för att separera större molekyler. DNAs/RNas-fri.
Gelstyrka, 1%:> 1800 g/cm 2
Gelstyrka, 1,5 %:> 3200 g/cm 2
Gelningstemperatur: 35-37 °C
Smälttemperatur: 87-89 °C
Sulfat:< 0,12 %
EEO:< 0,13 %
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarose SS |
| CAS | 9012-36-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Molecular Biology |