Beskrivning
- Standardagaros för analytisk elektrofores
- Låg EEO för fullständig upplösning av band> 500 bp
- Mycket renade, strikta kvalitetstestprocedurer
- Testad för överföring till membran
- QA-AgaroseTM Standard är en standard agaros för gelningstemperatur med mycket låga EEO-värden (elektroendosmos) som ger fullständig upplösning
- av band större än 500 bp.
- Denna agaros rekommenderas för analys vid skarp upplösning av band> 500 bp krävs.
- Produkten är kvalitetstestad på en hel del för att säkerställa frånvaron av DNaser och RNaser och för frånvaron av hämmare av restriktionsenzymer.
- Varje sats av agaros måste klara ett DNA-överföringstest varvid full DNA-överföring måste ske från gel till membran i en 1 timmes vakuumöverföringsprocedur.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9012-36-6 |
| Beskrivning | Standardagaros är en renad lineargalaktanhydrokolloid isolerad från agar eller agarbärande marina alger med ett elektroendoosmosvärde (EEO) på 0,12 vilket gör den till en viktig komponent i kemiska separationstekniker. |
| Färg | Vitt |
| Form | Pulver |
| För användning med (applikation) | Elektrofores; Separation av DNA/RNA-fragment från 400 till 8000 bp |
| Smälttemperatur | 89 °C (1,5 % gel) |
| Kvantitet | 250 g |
| Förvaringskrav | 15 - 30 °C |
| Produkttyp | Agarosegel |