Läs mer
agaros, standard, låg elektroendosmos (EEO), Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15598664 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15598664 100 g Poly flaska Varje
1 options
Produktkod. 15598664 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer A42605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För elektrofores
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Standard, Low Electroendosmosis (EEO)
Kvantitet 100 g
Förpackning Poly flaska
Kvalitet Ultrapure Bioreagens