Beskrivning
Denna standardagaros kan användas i koncentrationer mellan 0,8 % och 2 %. Södra och norra överföringar kan utföras effektivt från dem.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9012-36-6 |
| Smältpunkt | ∼89°C (1.5% gel) |
| Kvantitet | 500 g |
| Gelstyrka | ≥1200g/cm3 |
| Synonym | Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose, Indubiose A4, NuSieve GTG, Odigose, Seakem, Sepharose |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (1.5 g plus 100ml) |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |