Läs mer
Abnova™ Agarose Ultra Pure
Produktkod. 16052565
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16052565 500 g 500g
16042565 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16052565 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer D0021.500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Idealisk för daglig analys av nukleinsyror genom gelelektrofores eller blotting (Northern eller Southern) och är även lämplig för proteintillämpningar.
Ingen bakgrundsfluorescens har detekterats med etidiumbromidanalys. DNas/RNas-fri.
Specifikationer
För användning med (applikation) PCR, Elektrofores
Kvantitet 500 g
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur Ljuskänslig