Läs mer
Agarotetrol, MedChemExpress
Beskrivning
Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarotetrol |
| CAS | 69809-22-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (785.37 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(CCC2=CC=CC=C2)OC3=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.32 |
| Formel vikt | 318.32 |
| Visa mer |