Läs mer
RETSCH Agate Comfort Grinding Jars
Handla allt Retsch Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
80 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of sizes from 12 to 500mL
- Optional aeration covers
- Pressure tight safety closure devices
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Comfort Grinding Jar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| För användning med (utrustning) | For PM 100, PM 400 and S 100 |
| Material | Agate |