Läs mer
RETSCH Agat slipburkar
Produktkod. 10228230 Handla allt Retsch Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För MM 200 Mixer Mill
För MM 200 blandarkvarn
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10228230 För MM 200 Mixer Mill 5 ml Varje
10771581 För MM 200 blandarkvarn 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10228230 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 01.462.0113
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd dessa slipburkar för torr, våt och kryogen malning av små prover. Retsch™ Agat slipburkar har en självcentrerande mekanism och en skruvtoppsdesign för läckagesäker slipning.
  • Slipburkar med skruv
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • För användning med Retsch kvarnar
Specifikationer
Produkttyp Slipburk
Kapacitet (metrisk) 5 ml
För användning med (utrustning) För MM 200 Mixer Mill
Material Agat