Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 40mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50mm |
| Produkttyp | Handbruk |
| Material | Agatsten |
| För användning med (applikation) | Lämplig för malning, blandning och triturering av medelhårda till hårda ämnen |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |