Läs mer
Giese™ Agatmortel med mortelstöt
Produktkod. 10009520
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10009520 13 ml -
10428552 8 ml -
10768031 6 ml -
11705146 10 ml -
11725146 24 ml -
11735146 30 ml Varje
10661025 30 ml -
11745146 50 ml -
11803360 80 ml -
11813360 130 ml -
11755146 200 ml -
11765146 350 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10009520 Supplier Giese™ Supplier No. 600M060
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
View all promotions
Beräknad leverans: 08-12-2026
Mal upp fasta kemikalier och krossa fasta partiklar i mindre bitar med denna agatmortel och mortelstöt. Giese™ Agatmortel med mortelstöt har en slät, tät och hård yta.
  • Polerad agatkonstruktion
  • För malning och krossning
  • Hållbar
  • Finns i olika storlekar
Specifications
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Produkttyp Mortel och mortelstöt
Material Agatsten
Kapacitet (metrisk) 13 ml