Läs mer
Giese™ Agatmortel med mortelstöt
Produktkod. 10768031
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10768031 6 ml -
10428552 8 ml -
11705146 10 ml -
10009520 13 ml -
11725146 24 ml -
11735146 30 ml Varje
10661025 30 ml -
11745146 50 ml -
11803360 80 ml -
11813360 130 ml -
11755146 200 ml -
11765146 350 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10768031 Leverantör Giese™ Leverantörsnummer 600M035
Beräknad leverans: 17-11-2026
Mal upp fasta kemikalier och krossa fasta partiklar i mindre bitar med denna agatmortel och mortelstöt. Giese™ Agatmortel med mortelstöt har en slät, tät och hård yta.
  • Polerad agatkonstruktion
  • För malning och krossning
  • Hållbar
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm
Produkttyp Mortel och mortelstöt
Material Agatsten
Kapacitet (metrisk) 6 ml