Läs mer
Giese™ Agatmortel med mortelstöt
Produktkod. 11725146
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11725146 24 ml -
10428552 8 ml -
10768031 6 ml -
11705146 10 ml -
10009520 13 ml -
11735146 30 ml Varje
10661025 30 ml -
11745146 50 ml -
11803360 80 ml -
11813360 130 ml -
11755146 200 ml -
11765146 350 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11725146 Leverantör Giese™ Leverantörsnummer 600M075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1846.71 SEK
    1162.77 SEK / Paket med 1
    Save 683.94 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mal upp fasta kemikalier och krossa fasta partiklar i mindre bitar med denna agatmortel och mortelstöt. Giese™ Agatmortel med mortelstöt har en slät, tät och hård yta.
  • Polerad agatkonstruktion
  • För malning och krossning
  • Hållbar
  • Finns i olika storlekar
Especificaciones
Produkttyp Mortel och mortelstöt
Material Agatsten
Kapacitet (metrisk) 24 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.