Läs mer
Giese™ Agatmortel med mortelstöt
Produktkod. 11745146
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
15 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11745146 50 ml -
10428552 8 ml -
10768031 6 ml -
11705146 10 ml -
11715146 15 ml -
10009520 13 ml -
11725146 24 ml -
11735146 30 ml Varje
10661025 30 ml -
11803360 80 ml -
11813360 130 ml -
11755146 200 ml -
11765146 350 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11745146 Leverantör Giese™ Leverantörsnummer 600M100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mal upp fasta kemikalier och krossa fasta partiklar i mindre bitar med denna agatmortel och mortelstöt. Giese™ Agatmortel med mortelstöt har en slät, tät och hård yta.
  • Polerad agatkonstruktion
  • För malning och krossning
  • Hållbar
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 85 mm
Produkttyp Mortel och mortelstöt
Material Agatsten
Kapacitet (metrisk) 50 ml