Läs mer
Cole-Parmer™ Agat mortel och mortelstöt set
Produktkod. 15679824 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15679824 10 ml Varje
1 options
Produktkod. 15679824 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6310132
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole Parmer Agate Mortar and Pestle Set är idealiskt för laboratorier som kräver kontamineringsfria resultat.
Cole Parmer Agate Mortar and Pestle Set är idealiskt för laboratorier som kräver kontamineringsfria resultat.
  • Oktagonal murbruk är tillverkat av naturligt hård agatsten, 6,5 hårdhet på Mohs skala.
  • Har en högpolerad slipyta för optimala resultat.
  • Fysiska mått har en angivet tolerans på ±3 mm.
  • Såld som ett set
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 65 mm
Produkttyp Mortel och mortelstöt
Material Agatsten
Längd (metrisk) 65 mm (stötare)
Avsluta Högpolerad slipyta
Kapacitet (metrisk) 10 ml