Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Agat mortel och mortelstöt set
Produktkod. 15679644 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15679644 50 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15679644 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 6310136
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Cole-Parmer™ Essentials Agatmortel och mortelstötar är idealiskt för laboratorier som krävde kontamineringsfria resultat.
  • Åtkantigt murbruk är tillverkat av naturligt hård agatsten; 6,5 hårdhet på Mohs skala
  • Har en högpolerad slipyta för optimala resultat
  • Fysiska dimensioner har en angiven tolerans för± 3 mm
  • Autoklaveringsbar
  • Specifikationer
    Beskrivning Mortel och mortelstöt, Octaganol
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Diameter (engelska) Inre 3,5 tum
    Material Agatsten
    Avsluta Högpolerad slipyta
    Kapacitet (metrisk) 50 ml