Läs mer
Phenomenex™ Agela™ SPE-rör, tomt
Produktkod. 31748823 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 cc
12 cc
12 mL
150 cc
150 mL
20 cc
3 cc
3 mL
3.5 mL
30 mL
35 mL
6 cc
6 mL
6.5 mL
60 cc
60 mL
61 mL
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
31748823 150 mL
31742701 1 cc
31742746 3 cc
31743869 6 cc
31745461 12 cc
31747415 20 cc
31742463 60 cc
31742889 6 mL
31747330 150 cc
31747984 3.5 mL
31743396 6.5 mL
31745382 12 mL
31745752 30 mL
31744295 60 mL
31741759 61 mL
31743333 3 mL
31743119 35 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 31748823 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AZ150
Beräknad leverans: 13-11-2026
Agela SPE-rör, tomma
  • Varumärke: Agela
  • Teknik: SP
  • Separationsläge: Ingen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör eller automatiserad SPE-utrustning
Sorbent C18/SCX/SAX
Typ Töm Solid Phase Extraction Column
Volym (metrisk) 150 mL