Läs mer
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP
Produktkod. p-7145017
Encompass
Volym:
5mL
450mL
Förpackningsstorlek:
450ml
Varje
Produktkod. 10136224
Brand: Beckman Coulter™ A63880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trusted and recommended reagent for size selection and cleanup steps within a variety of NGS workflows. Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP removes unwanted contaminants from DNA in a variety of applications including PCR, NGS, cloning, and microarrays.
  • SPRI paramagnetic bead-based chemistry
  • Removes contaminants (dNTPs, salts, primers, primer dimers)
  • High recovery of amplicons (>100 bp) ensures that critical data is not lost
  • Trusted and recommended reagent for a variety of NGS workflows
  • Compatible with manual and automated processing
  • Predictable and consistent size selection
  • Manual cleanups using AMPure XP require less than 30 minutes
  • AMPure XP is automated on all Biomek platforms for higher throughput
Specifikationer
Sammansättning AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy)
Innehåll och lagring 2-8°C
Form Liquid
För användning med (utrustning) Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms
pH 8.0 to 8.4
För användning med (applikation) Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Next-Generation Sequencing (NGS)
Provtyp DNA
Volym 5mL
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.