missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Agerafenib, MedChemExpress
Beskrivning
Agerafenib (CEP-32496
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agerafenib |
| CAS | 1188910-76-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H22F3N5O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CEP-32496 RXDX-105 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (96.63 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=NOC(C(C)(C)C(F)(F)F)=C1)NC2=CC=CC(OC3=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=NC=N3)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.46 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?