Läs mer
Brady™ Aggressive Adhesive Kontinuerlig Multipurpose Nylon Etikettband för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17848884 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
30 fot x 0,375 tum
30 fot x 0,5 tum
30 fot x 0,75 tum
30 fot x 1 tum
30 fot x 1,9 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning)
17848884 30 fot x 0,5 tum M710, BMP71
17879054 30 fot x 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17841529 30 fot x 1,9 tum M710, BMP71
17828274 30 fot x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17878304 30 fot x 0,75 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17838944 30 fot x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17808234 30 fot x 1 tum M710, BMP71
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17848884 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173224
Beräknad leverans: 17-11-2026
Aggressiv vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för detta etikettmaterial av nylontyg som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav, från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
  • Mycket böjligt material anpassar sig tätt till krökta ytor som ledningar och kablar samtidigt som det fäster mot rostfritt stål, texturerat ABS, polypropen och många andra materialtyper
  • Motstår exponering för kalla temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Lågprofiletikettmaterial fäster på släta, grova eller pulverlackerade ytor eller till och med material med låg ytenergi
  • UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-499 nylontygmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 30 fot
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (L x B) 30 fot x 0,5 tum
Längd (engelska) 30 ft.
Längd (metrisk) 9.14 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M7C-500-499