Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande stansad multifunktion Nylon Etikettband för M6/M7-skrivare
Aggressiv vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för detta etikettmaterial av nylontyg som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav, från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
Brand: Brady™ 173311
748.35 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Mycket böjligt material anpassar sig tätt till krökta ytor som ledningar och kablar samtidigt som det fäster mot rostfritt stål, texturerat ABS, polypropen och många andra materialtyper
- Motstår exponering för kalla temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
- Lågprofiletikettmaterial fäster på släta, grova eller pulverlackerade ytor eller till och med material med låg ytenergi
- UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Tillverkad av B-499 nylontygmaterial
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Kassett (tejp) | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, laboratoriemärkning | |
| Nej | |
| Fyrkantig | |
| -40 °C till +90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 0,5 tum | |
| 12.7 mm | |
| M7-7-499 |
| Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Nylon | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 500 etiketter | |
| -40 °F till +194 °F | |
| 0,0065 tum. | |
| 0,5 x 0,5 tum | |
| 0,5 tum | |
| 12,7 mm |