Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande stansad multifunktion Nylon Etikettband för M6/M7-skrivare
Aggressiv vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för detta etikettmaterial av nylontyg som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav, från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
Brand:  Brady™ 174086
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17868344
  • 1065.00 SEK / Paket med 250
Beräknad leverans: 19-11-2026
Beskrivning
  • Mycket böjligt material anpassar sig tätt till krökta ytor som ledningar och kablar samtidigt som det fäster mot rostfritt stål, texturerat ABS, polypropen och många andra materialtyper
  • Motstår exponering för kalla temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Lågprofiletikettmaterial fäster på släta, grova eller pulverlackerade ytor eller till och med material med låg ytenergi
  • UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-499 nylontygmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Permanent akryl
Vitt
Kassett (tejp)
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
Nej
Rektangel
-40 °C till +90 °C
0.166 mm
1,25 tum.
38.1 mm
M6-132-499
Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Hold (Håll)
Matte
Nylon
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
250 etiketter
-40 °F till +194 °F
0,0065 tum.
1,25 x 1,5 tum
1,5 tum
31,75 mm