Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande stansad multifunktion Nylon Etikettband för M6/M7-skrivare
Aggressiv vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för detta etikettmaterial av nylontyg som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav, från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
Brand:  Brady™ 174280
809.54 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17888114
  • 897.00 SEK / Paket med 250
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Beskrivning
  • Mycket böjligt material anpassar sig tätt till krökta ytor som ledningar och kablar samtidigt som det fäster mot rostfritt stål, texturerat ABS, polypropen och många andra materialtyper
  • Motstår exponering för kalla temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Lågprofiletikettmaterial fäster på släta, grova eller pulverlackerade ytor eller till och med material med låg ytenergi
  • UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-499 nylontygmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Permanent akryl
Vitt
Utstansad
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
Nej
Rektangel
-40 °C till +90 °C
0.166 mm
1 tum
38.1 mm
M6-31-499
Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Hold (Håll)
Matte
Nylon
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
250 etiketter
-40 °F till +194 °F
0,0065 tum.
1 x 1,5 tum
1,5 tum
25,4 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Utgår: 2026-10-31
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Kampanjkod: 28008
Prioritera säkerheten samtidigt som du får ut mer av din budget. Under en begränsad tid kan du spara upp till 60 % på ett brett urval av viktiga säkerhetsprodukter för ditt laboratorium och din arbetsplats.
Tillämpa kampanj och lägga till...
Promo
Utgår: 2026-10-31
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Kampanjkod: 28026
Spara upp till 66 % på betrodda lösningar för säkerhet och underhåll av lokaler.
Tillämpa kampanj och lägga till...