Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande stansade polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17889034 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,2 x 0,5 tum
0,375 x 0,5 tum
0,375 x 1 tum
0,375 x 1,5 tum
0,5 x 0,5 tum
0,5 x 1 tum
0,5 x 1,5 tum
0,6 x 0,375 tum
0,75 x 1,5 tum
1 x 1 tum
1 x 2 tum
1 x 3 tum
1 x 4 tum
1,5 x 1,5 tum
1,9 x 3 tum
1,9 x 4 tum
2 x 1 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
5,08 mm
9,53 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17889034 1,9 x 3 tum M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
17828114 0,2 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 5,08 mm Rektangel
17858204 0,375 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17828974 0,375 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17888194 0,375 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17878224 0,375 x 1,5 tum M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17868284 0,5 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Fyrkantig
17818164 0,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17838174 0,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17868324 0,6 x 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 15,24 mm Rektangel
17809104 0,75 x 1,5 tum M710, BMP71 19,05 mm Rektangel
17839164 0,75 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
17888184 1 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Fyrkantig
17898724 1 x 2 tum M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm Rektangel
17848434 1 x 3 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
17811479 1 x 4 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
17871499 1,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Fyrkantig
17818334 1,9 x 3 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
17808104 1,9 x 4 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
17828774 2 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 50,8 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 17889034 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 SEK
    640.24 SEK / Paket med 100
    Save 6.76 SEK
    1% Av
I lager
Termiska överföringstryckbara, glänsande permanenta polyesteretiketter är idealiska för användning i alla kommersiella och industriella tillämpningar.
  • Aggressivt lim bra för pulverlackerade och strukturerade plana ytor inklusive plast med låg ytenergi
  • Designad för att tåla exponering för många lösningsmedel
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-422 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 1,9 x 3 tum
Längd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Höjd (metrisk) 48,26 mm
Alternativt artikelnummer M7-37-422