Läs mer
Brady™ Aggressiva limande multifunktionsetiketter Nylon för M610, M611 och BMP61
Produktkod. 31910409 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Mått (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B)
31910409 Vitt 6 x 17 mm
31910406 Gult 6 x 17 mm
31910363 Vitt 6 x 15 mm
31910402 Gult 6 x 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31910409 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 313456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.26 SEK
    583.99 SEK / 750 rullar
    Save 40.27 SEK
    6% Av
I lager
Nylon tygetiketter som passar de mest använda säkringarna snyggt
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är termiskt överförbart att skriva ut
  • Brady Autentiska material fungerar sömlöst med Brady skrivare för förbättrad kommunikation mellan skrivare och material, smidig interaktion med mobilappar samt bättre prestanda och tillförlitlighet
  • Ett band krävs för att trycka detta material
  • Använd artikelnummer M61-R4310 eller M6-R6210 för M610/BMP61/M611 etikettskrivare
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-godkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) endast för vitt
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matt
Formatera Stansad
Material Nylon Tyg
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, BMP61
Etiketter per rad 1
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 9.2 mm
Mått (L x B) 6 x 17 mm
Längd (engelska) 16 ft.
Bredd (engelska) 0,67 tum
Bredd (metrisk) 17 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 26.97 mm
Höjd (engelska) 0,24 tum
Höjd (metrisk) 6 mm
Alternativt artikelnummer M6-219-499